4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR21001-1G
APOSOR21001-1GEA
145
EUR
APOSOR21001-1G
4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₀H₅ClN₂S₂ Molecular Weight: 252,734 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174019 CAS-Nummer: 189681-04-7 |