2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21004-100MG
APOSOR21004-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR21004-100MG
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00224833
CAS-Nummer: 41708-73-0