3-Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2104-1G
APOSOR2104-1GEA
145
EUR
APOSOR2104-1G
3-Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylphenylamine
3-Imidazo[2,1-b]thiazol-6-ylphenylamine
Formel:
C₁₁H₉N₃S Molecular Weight: 215,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617826 CAS-Nummer: 861206-26-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |