3-Bromanisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-methoxybenzol

OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromanisol 99%
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187.04 g/mol
Siedepunkt: 210…211 °C
Schmelzpunkt: 2
Dichte: 1.477 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR