(4-Aminophenyl)acetonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(4-Aminophenyl)acetonitrile, 4-Aminobenzyl cyanide

OR21111-1G
APOSOR21111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21111-1G
(4-Aminophenyl)acetonitril
(4-Aminophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,17 g/mol
Siedepunkt: 312 °C
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007912
CAS-Nummer: 3544-25-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR