N-(4-Amino-2-cyanophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR21114-1G
APOSOR21114-1GEA
386
EUR
APOSOR21114-1G
N-(4-Amino-2-cyanophenyl)acetamide
N-(4-Amino-2-cyanophenyl)acetamide
Formel:
C₉H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115481 CAS-Nummer: 73894-39-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |