2,3-Dimethyl-7-nitroindol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dimethyl-7-nitro-1H-indole
OR2112-250MG
APOSOR2112-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2112-250MG
2,3-Dimethyl-7-nitroindol 95+%
2,3-Dimethyl-7-nitroindole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,2 g/mol
Schmelzpunkt: 164…165 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022710
CAS-Nummer: 41018-86-4