4-Hydroxychinaldin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-chinolinol
OR21133-25G
APOSOR21133-25GEA 174 EUR
APOSOR21133-25G
4-Hydroxychinaldin 98%
4-Hydroxychinaldin
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Schmelzpunkt: 234…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006758
CAS-Nummer: 607-67-0
EINECS: 210-140-6