α-Brom-2,6-dichlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzylbromid
OR2114-5G
APOSOR2114-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2114-5G
α-Brom-2,6-dichlortoluol
α-Brom-2,6-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239,93 g/mol
Siedepunkt: 135 °C/9,75mmHg
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000577
CAS-Nummer: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
UN: 3261
ADR: 8,II