4-(4-Pyridylmethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-pyridinylmethyl)benzenamine, 4-(Pyridin-4-ylmethyl)aniline
OR21140-1G
APOSOR21140-1GEA
98.6
EUR
APOSOR21140-1G
4-(4-Pyridylmethyl)aniline
4-(4-Pyridylmethyl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Molecular Weight: 184,237 g/mol Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053060 CAS-Nummer: 27692-74-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |