2-Amino-5-methylbenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21156-250MG
APOSOR21156-250MGEA
29
EUR
APOSOR21156-250MG
2-Amino-5-methylbenzohydrazide
2-Amino-5-methylbenzohydrazide
Formel:
C₈H₁₁N₃O Molecular Weight: 165.2 g/mol Schmelzpunkt: 133…134 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00111324 CAS-Nummer: 28461-49-6 |