8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR2116-1G
APOSOR2116-1GEA
24.4
EUR
APOSOR2116-1G
8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin
8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056674 CAS-Nummer: 52310-46-0 |