2-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-{2-[(2-Methylphenyl)amino]ethyl}pyridine, 2-{[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]amino}toluene
OR21161-100MG
APOSOR21161-100MGEA
50.9
EUR
APOSOR21161-100MG
2-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]aniline
2-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]aniline
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ Molecular Weight: 212,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023534 CAS-Nummer: 92733-82-9 |