1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2117-1G
APOSOR2117-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2117-1G
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidin
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,214 g/mol Schmelzpunkt: 163…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020819 CAS-Nummer: 10220-22-1 |