2-(1-Piperidinyl)anilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(1-Piperidino)aniline

OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 31.9 EUR
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)anilin
2-(1-Piperidinyl)anilin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Siedepunkt: 96…98 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047467
CAS-Nummer: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR