2-(4-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR2119-1G
APOSOR2119-1GEA
0
EUR
APOSOR2119-1G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₅N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00491617 CAS-Nummer: 4291-13-8 |