2-Cyan-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21216-100MG
APOSOR21216-100MGEA
55.1
EUR
APOSOR21216-100MG
2-Cyan-5-methoxybenzoesäure
2-Cyano-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00116264 CAS-Nummer: 179028-65-0 |