6-Methoxy-o-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3-methylanisol, 1-Hydroxy-2-methoxy-6-methylbenzol, 2-Hydroxy-3-methoxytoluol, 2-Methoxy-6-methylphenol
OR21227-1G
APOSOR21227-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21227-1G
6-Methoxy-o-kresol 98%
6-Methoxy-o-kresol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043771 CAS-Nummer: 2896-67-5 |