Ethyl-4-amino-3,5-dichlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21247-1G
APOSOR21247-1GEA
72.5
EUR
APOSOR21247-1G
Ethyl-4-amino-3,5-dichlorbenzoat
Ethyl-4-amino-3,5-dichlorbenzoat
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ Molecular Weight: 234,793 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016636 CAS-Nummer: 74878-31-2 |