1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR21258-25G
APOSOR21258-25GEA 201 EUR
APOSOR21258-25G
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Siedepunkt: 122…125 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049221
CAS-Nummer: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III