2,6-Dibrom-4-cyclohexylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
OR21303-1G
APOSOR21303-1GEA
87
EUR
APOSOR21303-1G
2,6-Dibrom-4-cyclohexylanilin
2,6-Dibrom-4-cyclohexylanilin
Formel:
C₁₂H₁₅Br₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
175135-11-2 |