Methyl-3-hydroxy-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21316-1G
APOSOR21316-1GEA 109 EUR
APOSOR21316-1G
Methyl-3-hydroxy-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-hydroxy-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₈O₃S
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00067732
CAS-Nummer: 13134-76-4
EINECS: 236-066-4