Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR21323-100G
APOSOR21323-100GEA 106 EUR
APOSOR21323-100G
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Siedepunkt: 106 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017568
CAS-Nummer: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR