6-Chlor-4-nitro-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21328-1G
APOSOR21328-1GEA 325 EUR
APOSOR21328-1G
6-Chlor-4-nitro-o-kresol
6-Chlor-4-nitro-o-kresol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047740
CAS-Nummer: 4102-84-5