2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Nitrotoluol-2-sulfonylchlorid, 2-Methyl-5-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 2-Methyl-5-nitrobenzolsulfochlorid

OR21342-100G
APOSOR21342-100GEA 214 EUR
APOSOR21342-100G
2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
2-Methyl-5-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Molecular Weight: 235,65 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C/0,7mmHg
Schmelzpunkt: 41…46 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051695
CAS-Nummer: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR