3-Amino-4-brom-5-methylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
OR21353-1G
APOSOR21353-1GEA
50.9
EUR
APOSOR21353-1G
3-Amino-4-brom-5-methylisoxazol
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₅BrN₂O Molecular Weight: 177,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052553 CAS-Nummer: 5819-40-9 |