4-(1-Piperidinyl)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Piperidinoaniline

OR21361-25G
APOSOR21361-25GEA 115 EUR
APOSOR21361-25G
4-(1-Piperidinyl)anilin 97%
4-(1-Piperidinyl)anilin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176.26 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 1.5937 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051688
CAS-Nummer: 2359-60-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR