3-(4-Bromothien-2-yl)-1-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-[3-(4-chlorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]thiophene, 1-[(4-Bromothien-2-yl)acryloyl]-4-chlorobenzene
OR21376-250MG
APOSOR21376-250MGEA 116 EUR
APOSOR21376-250MG
3-(4-Bromothien-2-yl)-1-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(4-Bromothien-2-yl)-1-(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₃H₈BrClOS
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00117349
CAS-Nummer: 219689-82-4