6-Amino-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-methylquinolin-6-amine
OR21398-1G
APOSOR21398-1GEA
62.5
EUR
APOSOR21398-1G
6-Amino-2-methylchinolin
6-Amino-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molecular Weight: 158,20 g/mol Schmelzpunkt: 189…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052600 CAS-Nummer: 65079-19-8 |