2-Chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4'-Iodo-2-chloroacetoanilide, N1-(4-Iodophenyl)-2-chloroacetamide, Acetamide,2-chloro-N-(4-iodophenyl)-
OR21404-1G
APOSOR21404-1GEA
101
EUR
APOSOR21404-1G
2-Chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₇ClINO Molecular Weight: 295,51 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171531 CAS-Nummer: 2564-00-3 |