2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR21412-1G
APOSOR21412-1GEA 29 EUR
APOSOR21412-1G
2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
2-(Ethylthio)nicotinoylchlorid
Formel: C₈H₈ClNOS
Schmelzpunkt: 53…55 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 123116-01-8
UN: 3261
ADR: 8,III