3-Aminothieno[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Thieno[2,3-c]pyridin-3-amine
OR2143-250MG
APOSOR2143-250MGEA 255 EUR
APOSOR2143-250MG
3-Aminothieno[2,3-c]pyridine
3-Aminothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₆N₂S
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998716
CAS-Nummer: 63326-75-0