2-Chlor-4'-nitroacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-4-nitroaniline
OR21441-1G
APOSOR21441-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21441-1G
2-Chlor-4'-nitroacetanilid
2-Chlor-4'-nitroacetanilid
Formel:
C₈H₇ClN₂O₃ Molecular Weight: 214,61 g/mol Schmelzpunkt: 185…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031337 CAS-Nummer: 17329-87-2 |