2-Chloro-N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR21445-1G
APOSOR21445-1GEA 212 EUR
APOSOR21445-1G
2-Chloro-N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Formel: C₉H₉Cl₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018906
CAS-Nummer: 62593-77-5