5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3,4-dimethylphenylene-1,2-diamine, 6-Bromo-3,4-diamino-o-xylene
OR21478-250MG
APOSOR21478-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR21478-250MG
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 215,09 g/mol
Schmelzpunkt: 87…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052696
CAS-Nummer: 107100-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III