(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21487-1G
OR21487-50MG
OR21487-250MG
OR21487-500MG
APOSOR21487-1GEA
314
EUR
APOSOR21487-1G
APOSOR21487-50MG
APOSOR21487-250MG
APOSOR21487-500MG
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Formel:
C₁₃H₈ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00108116 CAS-Nummer: 90734-72-8 |