(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 545 EUR
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrClO₂
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153890
CAS-Nummer: 81682-38-4