O411 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
OR21534-250MG
APOSOR21534-250MGEA
223
EUR
APOSOR21534-250MG
O411 98+%
O411
Formel:
C₁₆H₁₅NO₂ Molecular Weight: 253,30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067778 CAS-Nummer: 175135-47-4 |