2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-hydroxypyridine, 2,5-Dimethyl-1-(3-hydroxypyridin-2-yl)-1H-pyrrole
OR21535-1G
APOSOR21535-1GEA
174
EUR
APOSOR21535-1G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-3-ol
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-3-ol
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188.226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067779 CAS-Nummer: 175135-48-5 |