2-Chloro-3-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR21555-1G
APOSOR21555-1GEA
198
EUR
APOSOR21555-1G
2-Chloro-3-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]pyridine
2-Chloro-3-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]pyridine
Formel:
C₁₀H₆ClN₃O₃ Molecular Weight: 251,626 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067785 CAS-Nummer: 219928-47-9 |