3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäureamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR21581-1G
APOSOR21581-1GEA
102
EUR
APOSOR21581-1G
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäureamid
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäureamid
Formel:
C₉H₆ClNOS Molecular Weight: 211,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067793 CAS-Nummer: 21211-09-6 |