2-Brom-4-chlorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2160-500G
APOSOR2160-500GEA
253
EUR
APOSOR2160-500G
2-Brom-4-chlorphenol 97%
2-Brom-4-chlorphenol
Formel:
C₆H₄BrClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002319 CAS-Nummer: 695-96-5 |