2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridine-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR21705-1G
APOSOR21705-1GEA 0 EUR
APOSOR21705-1G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridine-3-carbonyl chloride
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridine-3-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₇Cl₂NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067836
CAS-Nummer: 97936-44-2