4,5-Dimethylfurfural
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dimethyl-2-furaldehyde
OR21730-1G
APOSOR21730-1GEA 235 EUR
APOSOR21730-1G
4,5-Dimethylfurfural
4,5-Dimethylfurfural
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C/12mmHg
Dichte: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085030
CAS-Nummer: 52480-43-0