2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR21810-1G
APOSOR21810-1GEA
183
EUR
APOSOR21810-1G
2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
Formel:
C₉H₁₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173859 CAS-Nummer: 77978-73-5 |