4-Methoxy-7-methylindane-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21831-1G
APOSOR21831-1GEA
72.5
EUR
APOSOR21831-1G
4-Methoxy-7-methylindane-5-carbonitrile
4-Methoxy-7-methylindane-5-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃NO Molecular Weight: 187,238 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173681 CAS-Nummer: 175136-10-4 |