1-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]acetophenone
OR21843-250MG
APOSOR21843-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR21843-250MG
1-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formel:
C₁₅H₁₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 295,17 g/mol Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173669 CAS-Nummer: 170916-55-9 |