4-[(3,4-Dichlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((3,4-Dichlorobenzyl)oxy)benzaldehyde
OR21848-1G
APOSOR21848-1GEA 33.5 EUR
APOSOR21848-1G
4-[(3,4-Dichlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
4-[(3,4-Dichlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Molecular Weight: 281,1340 g/mol
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173652
CAS-Nummer: 66742-56-1