3-Amino-2-(2,3-dimethylphenoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3-Dimethylphenoxy)pyridin-3-amine
OR21861-250MG
APOSOR21861-250MGEA
84.1
EUR
APOSOR21861-250MG
3-Amino-2-(2,3-dimethylphenoxy)pyridine
3-Amino-2-(2,3-dimethylphenoxy)pyridine
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O Molecular Weight: 214,263 g/mol Schmelzpunkt: 143…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173657 CAS-Nummer: 175136-23-9 |