5-Methylnicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 5-Methylpyridin-3-carbonsäure
OR21864-1G
OR21864-25G
OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21864-1G
APOSOR21864-25G
APOSOR21864-5G
5-Methylnicotinsäure 97%
5-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00829036 CAS-Nummer: 3222-49-9 |